Merck
756644
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′- Tetramethyl-1,3-phenylenediamine
97%
Sinónimos:
1,3-Bis(dimethylamino)benzene, N,N,N′,N′-Tetramethyl-m-phenylenediamine, N1,N1,N3,N3-Tetramethylbenzene-1,3-diamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
granular
índice de refracción
n20/D 1.580
densidad
0.976 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)c1cccc(c1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-6-5-7-10(8-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
LFZLVJBOEONQHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)