Merck
75604
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthopropionate
≥95.0% (T)
Sinónimos:
1,1,1-Trimethoxypropane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2C(OCH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
134.17
Beilstein:
1736043
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (T)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.398
bp
121-122 °C (lit.)
densidad
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCC(OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
ZGMNAIODRDOMEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Jessica Granados-Pineda et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(4) (2018-04-13)
Propolis is a resinous beehive product that has been used worldwide in traditional medicine to prevent and treat colds, wounds, rheumatism, heart disease and diabetes. Diabetic nephropathy is the final stage of renal complications caused by diabetes and for its
Lakshmi Priya Pasari et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 112, 108629-108629 (2019-02-25)
Acute pancreatitis (AP) is an exocrine dysfunction of the pancreas where oxidative stress and inflammatory cytokines play a key role in induction and progression of the disease. Studies have demonstrated that antioxidant phytochemicals have been effective in improving pancreatitis condition