755915
Sodium fumarate-1,4-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Fumaric acid-2,3-13C2 disodium salt
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
O=[13C](O[Na])/C=C/[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i3+1,4+1;;
InChI key
MSJMDZAOKORVFC-CKJLVEDHSA-L
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c