Merck
755826
Sigma-Aldrich
4-Acetoxyphenethyl acrylate
Sinónimos:
2-Propenoic acid, 2-[4-(acetoxy)phenyl]ethyl ester, EC-234, Phenyl ester epoxy curative hybrid, R1146
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
234.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.511
densidad
1.131 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccc(CCOC(=O)C=C)cc1
InChI
1S/C13H14O4/c1-3-13(15)16-9-8-11-4-6-12(7-5-11)17-10(2)14/h3-7H,1,8-9H2,2H3
Clave InChI
UPRJCBCFGSJZJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Hybrid cure
  • Low viscosity
  • well-suited for UV Adhesives and B-stageable adhesives
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)