Merck
755524
Sigma-Aldrich
Stachydrine-(dimethyl-13C2) monohydrate
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C5H14ClNO2
Peso molecular:
181.63
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.[13CH3][N+]1([13CH3])CCC[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C7H13NO2.H2O/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H2/t6-;/m0./s1/i1+1,2+1;
Clave InChI
NWISQTGOJJKFRW-AATPMFDHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)