Merck
753394
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-fluoro-4-oxopiperidine
95%
Sinónimos:
3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16FNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
217.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
73-78 °C
functional group
fluoro
ketone
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(F)C1
InChI
1S/C10H16FNO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-4-8(13)7(11)6-12/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)