751332
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
100 μg/mL in ethanol, 98 atom % D, 98% (CP)
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solution
concentración
100 μg/mL in ethanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
aplicaciones
detection
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
Clave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-BOFGWHLFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Aplicación
Envase
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup - Solvent
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?