705357
3,7-Dimethylxanthine-(dimethyl-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine-(dimethyl-d6), 3,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-(dimethyl-d6), Theobromine-(dimethyl-d6)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
345 °C
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)/i1D3,2D3
Clave InChI
YAPQBXQYLJRXSA-WFGJKAKNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?