Merck
751170
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
95-100 °C
grupo funcional
chloro
nitrile
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)7(3-6)10(11)12/h1-3H
Clave InChI
OZKOAADVLVCNFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)