Merck
750808
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxyaniline
95%
Sinónimos:
2-Amino-4-bromoanisole
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 101,00
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 101,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
94-98 °C
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(Br)cc1N
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
OPGNSNDTPPIYPG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)