Merck
749516
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)ethanaminium tetrafluoroborate
96%
Seleccione un Tamaño
2 G
US$ 255,00
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 G
US$ 255,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17BF4NP
Número de CAS:
Peso molecular:
317.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
116-122 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.[NH3+]CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16NP.BF4/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10H,11-12,15H2;/q;-1/p+1
Clave InChI
ACXZLRCRPLYXBQ-UHFFFAOYSA-O
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)