Merck
749494
Sigma-Aldrich
(2-Ammonioethyl)di-tert-butylphosphonium bis(tetrafluoroborate)
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H26B2F8NP
Peso molecular:
364.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
318-325 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](CC[NH3+])C(C)(C)C
InChI
1S/C10H24NP.2BF4/c1-9(2,3)12(8-7-11)10(4,5)6;2*2-1(3,4)5/h7-8,11H2,1-6H3;;/q;2*-1/p+2
Clave InChI
MWVDZPSIELCQBF-UHFFFAOYSA-P
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)