Merck
747890
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
97%
Sinónimos:
2-(Methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 2-Methylsulfanylpyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
184.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
94-97 °C
functional group
ester
thioether
SMILES string
O=C(OC)C1=CN=C(SC)N=C1
InChI
1S/C7H8N2O2S/c1-11-6(10)5-3-8-7(12-2)9-4-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
PSYRMEZGAWNWHV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)