747831
1-Methyl-1H-pyrazol-5-ol
97%
Sinónimos:
5-Hydroxy-1-methylpyrazole
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
110-114 °C
110-114 °C
SMILES string
Cn1nccc1O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5-6/h2-3,7H,1H3
Inchi Key
CMXOTACIOGGSNH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)