746304
S,S-Dibenzyl trithiocarbonate
97%
Sinónimos:
Carbonic acid, trithio-, dibenzyl ester, Carbonotrithioic acid bis(phenylmethyl) ester, DBTTC, Dibenzyl carbonotrithioate, NSC 33081
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
29-33 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C(SCC1=CC=CC=C1)SCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C15H14S3/c16-15(17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Clave InChI
LAKYXBYUROTWBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.