Merck
751138
Sigma-Aldrich
1-(Methoxycarbonyl)ethyl benzodithioate
≥97%
Sinónimos:
2-[(Phenylthioxomethyl)thio]propanoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.6288
bp
275.2-284.4 °C
densidad
1.1777 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S(C(C)C(=O)OC)C(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2S2/c1-8(10(12)13-2)15-11(14)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
WPFPXUQEUXJYHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
RAFT agent for controlled radical polymerization; well-suited for polymerization of methacrylates, methacrylamides, and to a lesser extent styrenes, acrylates, and acrylamides. Chain Transfer Agent (CTA)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocolos
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.