745022
9-Methyl-9H-fluorene-9-carbonyl chloride
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
COgen, 9-Methylfluorene-9-carbonyl chloride
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
CC1(C(Cl)=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO/c1-15(14(16)17)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
Clave InChI
ZQYOOHGEBHBNTP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
For more information please visit: Technology Spotlight, Professor Skrystrup PPP
Use with the COware Platform
Ligadura / enlace
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Studies in the field of carbonylation chemistry led to the discovery of a novel carbon monoxide (CO) delivery system.
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.
Contenido relacionado
The Skrydstrup group has developed reagents and glassware for carrying out transition metal catalyzed carbonylations in a simple and safe manner.