Merck
744212
Sigma-Aldrich
Diethyl carbamoylmethylphosphonate
95%
Sinónimos:
Diethyl 2-amino-2-oxoethylphosphonate, Diethyl aminocarbonylmethylphosphonate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 59,60
US$ 59,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 59,60
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14NO4P
Número de CAS:
Peso molecular:
195.15
Beilstein:
1777584
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 59,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CHN)
95%
Formulario
powder
composición
carbon, 34.9-38.9%
nitrogen, 6.8-7.6%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
grupo funcional
amide
phosphonate
cadena SMILES
CCOP(=O)(CC(N)=O)OCC
InChI
1S/C6H14NO4P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H2,7,8)
Clave InChI
QPVCUQOSWAXEOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)