744158
Dimethylamine
≥99.8%
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.55 (15 °C, vs air)
presión de vapor
1277 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8%
Formulario
liquefied gas
temp. de autoignición
753 °F
lim. expl.
14.4 %
bp
7 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
densidad
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
19.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-6.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?