Merck
743518
Sigma-Aldrich
Dimethyl azelate
≥98.5% (GC)
Sinónimos:
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 220,00
US$ 220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 220,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
216.27
Beilstein:
1710125
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.434-1.438
n20/D 1.435 (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
complies for IR spectroscopy
cadena SMILES
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
M G Wilkerson et al.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)