Merck
741205
Sigma-Aldrich
3-aminomethylphenylboronic acid, pinacol ester hydrochloride
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 304,00
US$ 304,00
Fecha estimada de envío23 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 304,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H21BClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
269.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 304,00
Fecha estimada de envío23 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
188.3 °C
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(CN)c2
InChI
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-6-10(8-11)9-15;/h5-8H,9,15H2,1-4H3;1H
InChI key
BZZYJHQGJDCCCZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)