740497
Methyl 2-(dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionate
97% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[(Dodecylthio)thioxomethyl]thio]-2-methylpropanoic acid methyl ester
Nivel de calidad
Ensayo
97% (HPLC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.517
densidad
1.008 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OC
InChI
1S/C18H34O2S3/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22-17(21)23-18(2,3)16(19)20-4/h5-15H2,1-4H3
Clave InChI
NHWLEOYMZVCNBC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocolos
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.