739332
PEDOT:PSS
high-conductivity grade, 1.1% aqueous dispersion, surfactant-free
Sinónimos:
Orgacon™ ICP 1050, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), 1.1% in H2O, high-conductivity grade, surfactant-free
Nivel de calidad
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
1.1% in H2O
resistencia
<100 Ω/sq, <80% visible light transmission (40μm wet)
índice de refracción
n20/D 1.334
pH
<2.5
viscosidad
30-100 cP(20 °C)
densidad
0.999 g/mL at 25 °C
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
In the field of organic printable electronics, such as OLEDs and organic photovoltaics (OPVs), improved organic conducting and semiconducting materials are needed. The progress in two fields is reviewed in this article.
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.