Merck
739138
Sigma-Aldrich
3-(2-Iodophenyl)propionic acid
97%
Sinónimos:
2-Iodobenzenepropanoic acid, 3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 61,40
US$ 61,40
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 61,40
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9IO2
Número de CAS:
Peso molecular:
276.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 61,40
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
87-92 °C
grupo funcional
carboxylic acid
iodo
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clave InChI
POJTZKMVSQVKNR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)