Merck
531472
Sigma-Aldrich
2-Iodophenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
262.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
116-119 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
iodo
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clave InChI
IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Iodophenylacetic acid is a substituted acetic acid that can be prepared from 2-iodobenzyl cyanide. It undergoes palladium-catalyzed reaction with allenes to form 1,3-butadienes. 2-Iodophenylacetic acid also undergoes photolysis in carbon tetrachloride to form the corresponding chloro compound.
Aplicación
2-Iodophenylacetic acid may be used in the preparation of:
  • 2-iodophenylacetyl chloride
  • 3,4-dimethoxyphenyl 2-iodophenylacetate
  • N-{2-[2-(2-iodophenyl)-acetylamino]-ethyl}-2-(3,4- dichlorophenyl)-acetamide
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Regioselective Synthesis of Isoquino [1,2-b][3] benzazepines (Homoprotoberberines) through 11-Membered-Ring Stilbene Lactams Obtained by Radical Macrocyclization.
Rodriguez G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(13), 4830-4833 (1999)
Pd?Catalyzed Reactions of Allenylphosphonates and Related Allenes with Functionalized 2?Iodophenols, 2?Iodobenzoic Acid, and 2?Iodobenzyl Alcohol Leading to Functionalized Benzofurans, Isocoumarins, and Benzopyrans.
Pavan MP, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 5927-5940 (2009)
Photochemical synthesis of aromatic chloro compounds from aromatic iodo compounds.
The Journal of Organic Chemistry, 35(2), 528-529 (1970)
Jonathan M Fitzsimmons et al.
Medicinal chemistry, 1(102) (2011-12-25)
Eight halogenated
Synthesis of benzo[c]chromen-6-ones via novel cyclic aryl?Pd (II)?ester enolate intermediates.
Taylor SR, et al.
Tetrahedron, 63(45), 10889-10895 (2007)