Merck
739022
Sigma-Aldrich
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine solution
10 wt. % in THF
Sinónimos:
Bis(2-(di-tert-butylphosphino)ethyl)amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H45NP2
Peso molecular:
361.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
concentración
10 wt. % in THF
índice de refracción
n20/D 1.418
densidad
0.911 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H45NP2/c1-17(2,3)22(18(4,5)6)15-13-21-14-16-23(19(7,8)9)20(10,11)12/h21H,13-16H2,1-12H3
Clave InChI
MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO 2004096735.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)