Merck
738220
Sigma-Aldrich
1,6,7,8-Tetrahydrocyclopenta[g]indole
97%
Sinónimos:
7,8-Dihydro-6H-cyclopenta[g]indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
80-85 °C
SMILES string
C1Cc2ccc3cc[nH]c3c2C1
InChI
1S/C11H11N/c1-2-8-4-5-9-6-7-12-11(9)10(8)3-1/h4-7,12H,1-3H2
InChI key
OGAMTYAYYRHIKY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)