Merck
738182
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-Boc-5-pyrrolidone-2-carboxylate
97%
Sinónimos:
N-Boc-(S)-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid methyl ester, Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester, Methyl (S)-Boc-2-pyrrolidone-5-carboxylate, Methyl Boc-L-pyroglutamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
243.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
68-72 °C
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7(9(14)16-4)5-6-8(12)13/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
InChI key
FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)