Merck
737429
Sigma-Aldrich
5,5′-Diiodo-2,2′-bithiophene
>97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4I2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
418.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
>97%
Formulario
solid
mp
165-170 °C
cadena SMILES
Ic1ccc(s1)-c2ccc(I)s2
InChI
1S/C8H4I2S2/c9-7-3-1-5(11-7)6-2-4-8(10)12-6/h1-4H
Clave InChI
QUQPGKLCKMUWCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.