Merck
373729
Sigma-Aldrich
Molybdenum(VI) tetrachloride oxide
97%
Sinónimos:
Molybdenum chloride oxide, Molybdenum oxide chloride, Molybdenum oxytetrachloride, Molybdenum tetrachloride monoxide, Molybdenum(VI) oxychloride, Tetrachlorooxomolybdenum
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 415,00
US$ 415,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 415,00
About This Item
Fórmula lineal:
MoOCl4
Número de CAS:
Peso molecular:
253.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 415,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: molybdenum
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Mo](Cl)(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/4ClH.Mo.O/h4*1H;;/q;;;;+4;/p-4
Clave InChI
UYEGPKGLVUUIGD-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Molybdenum(VI) tetrachloride oxide can be used:
  • To prepare a binary metal catalyst (MoOCl4-n-BuLi) for the living polymerization of various acetylenes.[1]
  • As an oxidant in the aromatization of various Hantzsch-1,4-dihydropyridines.[2]
  • As a molybdenum (Mo) precursor to prepare nafion-Mo composite material, which is used as a catalyst for the preparation of nitrones by reacting primary amines with aldehydes.[3]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Nafion supported molybdenum oxychloride: Recyclable catalyst for one-pot synthesis of nitrones via direct condensation/oxidation of primary amines and aldehydes using UHP as oxidant
Singh B, et al.
Green Chemistry, 11(12), 1941-1944 (2009)
Living Polymerization of Substituted Acetylenes by a Novel Binary Catalyst, MoOCl4- n-BuLi
Hayano S and Masuda T
Macromolecules, 31(10), 3170-3174 (1998)
Hayano, S. Masuda, T.
Macromolecules, 31, 3170-3170 (1998)
Mladen Litvić et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(11), 3676-3681 (2012-05-02)
Mo(VI) and Mo(V) salts both react selectively with Hantzsch esters to produce substitute pyridines in good-to-excellent yield (75-99%). The remarkable reactivity and selectivity of MoOCl(4) under reflux of acetonitrile and MoCl(5) in dichloromethane at room temperature encouraged us to propose
Artículos
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.