737275
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.601
densidad
1.583 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9/h2-4H,10H2,1H3
Clave InChI
NIXWZYZFLFEHMB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)