Merck
737054
Sigma-Aldrich
5-Aminooxindole hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9ClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
cadena SMILES
Cl.Nc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H8N2O.ClH/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7;/h1-3H,4,9H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
XOFGLOAMJJWHMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)