Merck
736848
Sigma-Aldrich
Chlorotris(triethylsilyl)silane
Sinónimos:
Supersilyl TES
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H45ClSi4
Número de CAS:
Peso molecular:
409.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.535
densidad
0.941 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[Si](CC)(CC)[Si](Cl)([Si](CC)(CC)CC)[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C18H45ClSi4/c1-10-20(11-2,12-3)23(19,21(13-4,14-5)15-6)22(16-7,17-8)18-9/h10-18H2,1-9H3
Clave InChI
PWDJKBJJIRTHAW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.