Merck
735574
Sigma-Aldrich
(S)-1-Fmoc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Sinónimos:
(S)-1-Fmoc-4-oxohomoproline, Fmoc-L-Homopro(4-oxo)-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H19NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
365.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
228-233 °C
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H19NO5/c23-13-9-10-22(19(11-13)20(24)25)21(26)27-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,18-19H,9-12H2,(H,24,25)/t19-/m0/s1
Clave InChI
YGAHCGORXONSSM-IBGZPJMESA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)