734780
4-Amino-3-iodopyridine
97%
Sinónimos:
3-Iodo-4-aminopyridine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
95-100 °C
SMILES string
Nc1ccncc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
ZGOCEDVVZKFHSY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)