Merck
734128
Sigma-Aldrich
Chloro[tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)phoshine]gold(I)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18AuClF15P
Número de CAS:
Peso molecular:
764.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
form
solid
reaction suitability
core: gold
reagent type: catalyst
mp
222-226 °C
SMILES string
Cl[Au].Fc1c(F)c(F)c(P(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18F15P.Au.ClH/c19-1-4(22)10(28)16(11(29)5(1)23)34(17-12(30)6(24)2(20)7(25)13(17)31)18-14(32)8(26)3(21)9(27)15(18)33;;/h;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
NPDADBDFEWCWRT-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)