Merck
149292
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl bromomethyl ketone
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 234,00
US$ 234,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 234,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
257.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 234,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
76-79 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadena SMILES
BrCC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H17BrO/c13-7-11(14)12-4-8-1-9(5-12)3-10(2-8)6-12/h8-10H,1-7H2/t8-,9+,10-,12-
Clave InChI
KWCDIRFSULAMOC-GOCCLTDMSA-N
Aplicación
1-Adamantyl bromomethyl ketone may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiangdong Su et al.
ChemMedChem, 6(8), 1439-1451 (2011-05-25)
11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) plays a key role in converting intracellular cortisone to physiologically active cortisol, which is implicated in the development of several phenotypes of metabolic syndrome. Inhibition of 11β-HSD1 activity with selective inhibitors has beneficial effects on various