Merck
733415
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) ditosylate
average Mn 20,000
Sinónimos:
PEG ditosylate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2(OCH2CH2)nOSO2C6H4CH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mol peso
average Mn 20,000
temperatura de transición
Tm 55-62 °C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)