Merck
733407
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol azide
PEG average Mn 1,000
Sinónimos:
O-(2-Azidoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, PEG-Azide
About This Item
Fórmula lineal:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mol peso
PEG average Mn 1,000
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
temperatura de transición
Tm 37-41 °C
Mw/Mn
<1.1
Ω-final
azide
α-final
methoxy
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.