Merck
733156
Sigma-Aldrich
Butyrophenone-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
C6H513COCH2CH2CH3
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
bp
228-230 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CCC[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3/i10+1
Clave InChI
FFSAXUULYPJSKH-DETAZLGJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)