Merck
733067
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylaniline
98%
Sinónimos:
4-Methyl-o-anisidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
31-33 °C
densidad
1.043 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COc1cc(C)ccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
CJJLEUQMMMLOFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)