732737
4-(Benzaldehyde diethylacetal)magnesium bromide solution
1 M in THF
Sinónimos:
4-(Diethoxymethyl)phenylmagnesium bromide
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1 M in THF
densidad
1.013 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCOC(OCC)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C11H15O2.BrH.Mg/c1-3-12-11(13-4-2)10-8-6-5-7-9-10;;/h6-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
APPJPCOJOCVSMA-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)