Merck
732257
Sigma-Aldrich
5-Aminopyrimidine
96%
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 126,00
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 126,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5N3
Número de CAS:
Peso molecular:
95.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
170-174 °C
cadena SMILES
Nc1cncnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-6-3-7-2-4/h1-3H,5H2
Clave InChI
FVLAYJRLBLHIPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Casey E O'Neill et al.
Psychopharmacology, 231(16), 3179-3188 (2014-02-25)
Adenosine receptor stimulation and blockade have been shown to modulate a variety of cocaine-related behaviors. These studies identify the direct effects of adenosine receptor stimulation on cocaine seeking during extinction training and the persistent effects on subsequent reinstatement to cocaine
Hongyan Li et al.
Visual neuroscience, 31(3), 237-243 (2014-05-23)
Electrical coupling of photoreceptors through gap junctions suppresses voltage noise, routes rod signals into cone pathways, expands the dynamic range of rod photoreceptors in high scotopic and mesopic illumination, and improves detection of contrast and small stimuli. In essentially all