Merck
132489
Sigma-Aldrich
2-Chloropyrazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.53
Beilstein:
107019
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39162102
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
densidad
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1cnccn1
InChI
1S/C4H3ClN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
Clave InChI
GELVZYOEQVJIRR-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
remainder water
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
T J Wilke et al.
Journal of chromatography, 383(1), 77-83 (1986-11-28)
Diazohydroxide is a new antitumor agent being considered for clinical trial. A sensitive and specific assay for diazohydroxide in physiological media, plasma and blood has been developed based on conversion of diazohydroxide to 2-chloropyrazine in the presence of strong hydrochloric
Jeanne-Marie Bégouin et al.
The Journal of organic chemistry, 74(8), 3221-3224 (2009-03-25)
A cobalt-catalyzed cross-coupling of aryl halides with 2-chloropyrimidines or 2-chloropyrazines is reported in satisfactory to high yields. The key step of this procedure is the formation of aromatic organozinc reagents and their coupling with 2-chlorodiazines using the same cobalt halide