732249
4-Chloro-3-methyl-7-azaindole
97%
Sinónimos:
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
184-189 °C
cadena SMILES
Cc1c[nH]c2nccc(Cl)c12
InChI
1S/C8H7ClN2/c1-5-4-11-8-7(5)6(9)2-3-10-8/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
PMHDZZGHIUEOIO-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)