Merck
732001
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-ethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
2-(Methyl-13C, d3-amino)ethanol
About This Item
Fórmula lineal:
13CD3NHCH2CH2OH
Peso molecular:
79.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
159 °C (lit.)
densidad
0.984 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3/i1+1D3
Clave InChI
OPKOKAMJFNKNAS-KQORAOOSSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)