The following solvents can be used to extract magnesium and calcium from Manganese Sulfate in a liquid-liquid extraction application:
DEHPA - 47995-U, p-Cymene - C121452-4L, Aliquat 336 (Methyltrialkylammonium chloride) - 8180790250, and Versatic Acid 10.
00676
Trioctylphosphine oxide
for extraction analysis, ≥98.5%
Sinónimos:
(Oct)3PO, TOPO®
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
≥98.5%
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
impurezas
≤0.2% free acid (as H3PO4)
≤0.5% water
bp
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
52-55 °C
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
grupo funcional
phosphine oxide
cadena SMILES
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Clave InChI
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
446.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
230 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What are the solvents that can be used to extract magnesium and calcium from Manganese Sulfate in a liquid-liquid extraction application?
1 answer-