Merck
731900
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6BrF3N2
Número de CAS:
Peso molecular:
291.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
163-168 °C
functional group
bromo
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H6BrF3N2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(16-15-8)10(12,13)14/h1-5H,(H,15,16)
InChI key
IJXYMIRDVATCHK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)