Merck
731161
Sigma-Aldrich
N-(Phenethyl)formamide
97%
Sinónimos:
(2-Phenylethyl)formamide, 2-Phenylethylformamide, N-β-Phenethylformamide, N-(β-Phenylethyl)formamide, N-(2-Phenylethyl)formamide, N-Formyl-N-(2-phenylethyl)amine, N-Formylphenethylamine, N-Phenethylformamide, NSC 18966
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 83,90
US$ 83,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 83,90
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 83,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.546
densidad
1.049 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amide
phenyl
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=CNCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2,(H,10,11)
Clave InChI
NOOOMJZHMKSKBF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of allenamides by alkylation with propargyl bromide and isomerization
  • Ugi 3CC reaction
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)