Saltar a
16702
(R)-Pantetheine
≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
(2R)-2,4-Dihydroxy-N-[3-[(2-mercaptoethyl)amino]-3-oxopropyl]-3,3-dimethylbutanamide, (R)-2,4-Dihydroxy-N-[2-[(2-mercaptoethyl)carbamoyl]ethyl]-3,3-dimethylbutyramide, (D)-(+)-Pantetheine, N-(Pantothenyl)-β-aminoethanethiol, LBF, Lactobacillus bulgaricus factor
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H22N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
278.37
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714196
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D 17±2°, c = 1 in H2O
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(NCCS)=O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4S/c1-11(2,7-14)9(16)10(17)13-4-3-8(15)12-5-6-18/h9,14,16,18H,3-7H2,1-2H3,(H,12,15)(H,13,17)/t9-/m0/s1
InChI key
ZNXZGRMVNNHPCA-VIFPVBQESA-N
Application
  • Structures of carboxylic acid reductase reveal domain dynamics underlying catalysis: This study investigates the structural and dynamic aspects of carboxylic acid reductase enzymes, which are relevant for the conversion processes involving (R)-pantetheine and related compounds (Gahloth et al., 2017).
Biochem/physiol Actions
Metabolite in carbapenem biosynthesis, pantothenate and CoA biosynthesis and biosynthesis of secondary metabolites.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
76200295787SML0654
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (NT)
assay
99%
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
color
white
color
colorless
color
-
color
white to light brown
optical activity
[α]/D 17±2°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]20/D +30±1°, c = 5% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)